Print…
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate 98%, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
212730100 212731000
ACRO212730100EA 78.1 EUR
ACRO212730100 ACRO212731000
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate 98%, puro
Ammonium bis(oxalato)oxotitanate(IV) hydrate
CAS No.: 10580-03-7
Fórmula: (NH₄)₂TiO(C₂O₄)₂·xH₂O (x≈1)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149620
Número CAS: 10580-03-7
Encomendar
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Titration with KMnO4 ≥97.5 % (Calculated on oxalate)