Print…
Vinylmagnesium bromide 0.7 M em THF, AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
209391000 209398000
209391000.EA 54.4 EUR
209391000. 209398000.
Vinylmagnesium bromide 0.7 M em THF, AcroSeal®
Vinylmagnesium bromide
Appearance: Clear yellow to orange to brown Solution
Fórmula: C₂H₃BrMg
Peso Molecular: 131.26 g/mol
Densidade: 0.98 g/cm³
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000042
Número CAS: 1826-67-1
UN: 3399
ADR: 4.3 I
Encomendar
Appearance Clear yellow to orange to brown Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Grignard 0.70 to 0.90 M