Print…
Celestine blue, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 7-(diethylylidene)-3,4-dihydroxyphenoxazinecarboxamide, chloride, 1-Carbamoyl-7-(diethylamino)-3,4-dihydroxyphenoxazinium chloride, Phenoxazin-5-ium,1-(aminocarbonyl)-7-(diethylamino)-3,4-dihydroxy-, chloride (1:1)
195560100 195560500
ACRO195560100EA 96 EUR
ACRO195560100 ACRO195560500
Celestine blue, puro
Celestine blue
CAS No.: 1562-90-9
Fórmula: C₁₇H₁₈ClN₃O₄
Ponto de Fusão: 227…230 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011927
Número CAS: 1562-90-9
Encomendar
Appearance Dark grey to dark brown to black Powder
Infrared spectrum Conforms
UV spectrum Complies
UV Lambda max 638 to 648 nm
Specific extinction E (1%/1cm) ≥700 (in water)