Print…
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
190340100 190340500
ACRO190340100EA 93 EUR
ACRO190340100 ACRO190340500
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate 98%
Ethyl-5-methyl-1H-imidazole-4-carboxylate
Appearance: Off-white to tan Crystalline powder or crystals
Fórmula: C₇H₁₀N₂O₂
Ponto de Fusão: 204…206 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005199
Número CAS: 51605-32-4
Encomendar
Appearance Off-white to tan Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 204 to 208 °C
HPLC ≥97.5 %