Print…
Methyllithium 1.6 M em éter dietílico (± 5% p/v), AcroSeal®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Methyllithium - lithium bromide complex, Methyllithium solution
188751000 188758000
188751000.EA 65.4 EUR
188751000. 188758000.
Methyllithium 1.6 M em éter dietílico (± 5% p/v), AcroSeal®
Methyllithium
CAS No.: 917-54-4
Fórmula: CH₃Li
Peso Molecular: 21.975 g/mol
Densidade: 0.7 g/cm³
Ponto de Inflamação: –17 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008253
Número CAS: 917-54-4
UN: 3394
ADR: 4.2
Encomendar
Appearance Colorless to yellow Solution (May develop some turbidity or precipitate)
Titration Total base 1.43 to 1.75 M
HPLC ≥97.5 %