Print…
(1R,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
362390010 362395000
ACRO362390010EA 502 EUR
ACRO362390010 ACRO362395000
(1R,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
(1R,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid
CAS No.: 489446-85-7
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₄
Ponto de Fusão: 117,3 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD02259727
Número CAS: 489446-85-7
Encomendar
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %