Print…
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, > 90% ee
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
362280010 362280050
ACRO362280010EA 273 EUR
ACRO362280010 ACRO362280050
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, > 90% ee
(1S,3R)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
CAS No.: 71830-07-4
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 192 °C (decomposição)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00211290
Número CAS: 71830-07-4
Encomendar
Appearance White to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Enantiomeric excess ≥90 %
Specific optical rotation +5° to +9° (20°C, 589 nm) (C=1, Water)
Titration with HClO4 ≥94 %