Print…
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, 98% ee
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
362270010 362270050
ACRO362270010EA 519 EUR
ACRO362270010 ACRO362270050
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid 95%, 98% ee
(1R,3S)-3-Aminocyclopentanecarboxylic acid
Appearance: Off-white to beige Crystalline powder
Fórmula: C₆H₁₁NO₂
Ponto de Fusão: 172,1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00211289
Número CAS: 71830-08-5
Encomendar
Appearance Off-white to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (HPLC)