Print…
4-Fluoro-L-2-phenylglycine ≥95%, ee 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: 4-Fluoro-L-phenylglycine, (S)-2-Amino-2-(4-fluorophenyl)acetic Acid, H-Phg(4-F)-OH, (S)-4-Fluorophenylglycine
362050010 362050050
ACRO362050010EA 198 EUR
ACRO362050010 ACRO362050050
4-Fluoro-L-2-phenylglycine ≥95%, ee 98%
4-Fluoro-L-2-phenylglycine
Appearance: Off-white Powder
Fórmula: C₈H₈FNO₂
Peso Molecular: 169.16 g/mol
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00213799
Número CAS: 19883-57-9
Encomendar
Appearance Off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 % (HPLC)