Print…
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
361840010 361842500
ACRO361840010EA 519 EUR
ACRO361840010 ACRO361842500
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid 95%, 98% ee
(1S,3R)-N-Boc-1-aminocyclopentane-3-carboxylic acid
Appearance: White Powder
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₄
Ponto de Fusão: 96,1 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320858
Número CAS: 161660-94-2
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 %
Enantiomeric excess ≥97.5 %