Print…
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 95%, 98% ee
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
361830010 361832500
ACRO361830010EA 412 EUR
ACRO361830010 ACRO361832500
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid 95%, 98% ee
(1S,3R)-3-(tert-Butoxycarbonylamino)cyclopentanecarboxylic acid
Appearance: White Powder and/or chunks
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₄
Ponto de Fusão: 111,8 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01320857
Número CAS: 261165-05-3
Encomendar
Appearance White Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥94 % (ELSD)
Enantiomeric excess ≥97.5 % (HPLC)