Print…
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
382561000 382565000
ACRO382561000EA 90 EUR
ACRO382561000 ACRO382565000
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
(Acetylacetonato)(norbornadiene)rhodium(I)
Appearance: Yellow Powder
Fórmula: C₁₂H₁₅O₂Rh
Ponto de Fusão: 140 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00075051
Número CAS: 32354-50-0
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Rhodium (Rh) ≥34.7 %