Print…
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate 94%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Bis(norbornadiene)rhodium(I) tetrafluoroborate, Bis(norbornadiene)rhodium (I) tetrafluoroborate
382551000 382555000
ACRO382551000EA 71.4 EUR
ACRO382551000 ACRO382555000
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate 94%
Bis[eta-(2,5-norbornadiene)]rhodium(I) tetrafluoroborate
Appearance: Red Powder
Fórmula: C₁₄H₈BF₄Rh
Peso Molecular: 365.92 g/mol
Ponto de Fusão: 209…211 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00671775
Número CAS: 36620-11-8
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Encomendar
Appearance Red Powder
Infrared spectrum Conforms
Elemental Analysis ≥92 %