Print…
Piperine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (2E,4E)-5-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-1-(piperidin-1-yl)penta-2,4-dien-1-one, 1-[5-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2,4-pentadienoyl]piperidine, 1-Piperoylpiperidine, 1-Piperylpiperidine
381450050 381450250
ACRO381450050EA 38.5 EUR
ACRO381450050 ACRO381450250
Piperine 98%
Piperine
Appearance: Off-white to yellow to tan Crystalline powder
Fórmula: C₁₇H₁₉NO₃
Peso Molecular: 285.34 g/mol
Ponto de Fusão: 128…132 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005839
Número CAS: 94-62-2
Encomendar
Appearance Off-white to yellow to tan Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 128 to 132 °C
HPLC ≥97.5 %