Print…
Benzyl propargyl ether 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: ((Prop-2-yn-1-yloxy)methyl)benzene
380870010 380870050
ACRO380870010EA 25.5 EUR
ACRO380870010 ACRO380870050
Benzyl propargyl ether 97%
Benzyl propargyl ether
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Fórmula: C₁₀H₁₀O
Peso Molecular: 146.189 g/mol
Ponto de ebulição: 100…101 °C (18 mmHg)
Densidade: 1.011 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00483987
Número CAS: 4039-82-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5180 to 1.5220 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %