Print…
Amido, solúvel 1% (w/w) em solução aquosa estabilizado, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Estabilização: Estabilizado com iodeto de mercúrio (II) 100 ppb
380641000 380645000
ACRO380641000EA 34.9 EUR
ACRO380641000 ACRO380645000
Amido, solúvel 1% (w/w) em solução aquosa estabilizado, puro
Amido, solúvel
Fórmula: (C₆H₁₀O₅)n
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00082026
Número CAS: 9005-84-9
Encomendar
Appearance Clear to slightly hazy solution
Sensitivity Passes test