Print…
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: p-Toluenesulphonic acid Propyl Ester
380600250 380601000
ACRO380600250EA 39 EUR
ACRO380600250 ACRO380601000
Propyl-p-toluenesulphonate 99%
Propyl-p-toluenesulphonate
Appearance: Clear light yellow Liquid
Fórmula: C₁₀H₁₄O₃S
Ponto de ebulição: 140 °C (2 mmHg)
Densidade: 1,15 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00059244
Número CAS: 599-91-7
Encomendar
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5065 to 1.5085 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %