Print…
Butyl-p-toluenesulphonate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Butyl 4-methylbenzenesulphonate, p-Toluenesulphonic acid Butyl Ester
380590250 380591000 380595000
ACRO380590250EA 43.4 EUR
ACRO380590250 ACRO380591000 ACRO380595000
Butyl-p-toluenesulphonate 99%
Butyl-p-toluenesulphonate
CAS No.: 778-28-9
Fórmula: C₁₁H₁₆O₃S
Ponto de ebulição: 170…172 °C (10 mmHg)
Densidade: 1,12 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00027203
Número CAS: 778-28-9
Encomendar
Appearance Clear light yellow to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5030 to 1.5050 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %