Print…
Vanadium(V) oxytriethoxide 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
380010050 380010250
ACRO380010050EA 85.9 EUR
ACRO380010050 ACRO380010250
Vanadium(V) oxytriethoxide 95%
Vanadium(V) oxytriethoxide
Appearance: Yellow-green to dark green Liquid
Fórmula: C₆H₁₈O₄V
Ponto de ebulição: 125…128 °C (760 mmHg)
Densidade: 1,139 g/cm³
Ponto de Inflamação: 71 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00799170
Número CAS: 1686-22-2
UN: 3285
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Dark yellow to dark green to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5080 to 1.5130 (20°C, 589 nm)
Titration with KMnO4 ≥94 %