Print…
Dibutylboron trifluoromethanesulphonate 1 M em diclorometano
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
378991000 378990250
ACRO378991000EA 192 EUR
ACRO378991000 ACRO378990250
Dibutylboron trifluoromethanesulphonate 1 M em diclorometano
Dibutylboron trifluoromethanesulphonate
CAS No.: 60669-69-4
Fórmula: C₉H₁₈BF₃O₃S
Densidade: 1,271 g/cm³
Ponto de Inflamação: 27 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00009669
Número CAS: 60669-69-4
UN: 2920
ADR: 8,II
Encomendar
Appearance Clear colorless to orange Solution
Strength 0.9 to 1.1 M