Print…
Tris(trimethylsilyl)amine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
378770050 378770250
ACRO378770050EA 44.6 EUR
ACRO378770050 ACRO378770250
Tris(trimethylsilyl)amine 99%
Tris(trimethylsilyl)amine
Appearance: Colorless Crystals
Fórmula: C₉H₂₇NSi₃
Ponto de ebulição: 72 °C (10 mmHg)
Ponto de Fusão: 67…69 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00047990
Número CAS: 1586-73-8
UN: 3259
ADR: 8,III
Encomendar
Appearance Colorless Crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.5 %