Print…
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 90%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: SIPr.HCl, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dihydro-1H-imidazol-3-ium chloride, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidinium chloride
378340010 378340050
ACRO378340010EA 61.5 EUR
ACRO378340010 ACRO378340050
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride 90%
1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolinium chloride
CAS No.: 258278-25-0
Fórmula: C₂₇H₃₉ClN₂
Peso Molecular: 427.07 g/mol
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD07369796
Número CAS: 258278-25-0
Encomendar
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥88 %