Print…
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (1,5-Cyclooctadiene)bis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
377940010 377942500
ACRO377940010EA 290 EUR
ACRO377940010 ACRO377942500
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate 97%
1,5-Cyclooctadienebis(methyldiphenylphosphine)iridium(I) hexafluorophosphate
Appearance: Red Crystalline powder
Fórmula: C₃₄H₃₈F₆IrP₃
Peso Molecular: 845.79 g/mol
Ponto de Fusão: 224 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00064800
Número CAS: 38465-86-0
Encomendar
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 %