Print…
Pivalic acid hydrazide 98+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Pivalohydrazide, Pivaloyl hydrazide
377750010 377750050
ACRO377750010EA 37 EUR
ACRO377750010 ACRO377750050
Pivalic acid hydrazide 98+%
Pivalic acid hydrazide
Appearance: White Crystals
Fórmula: C₅H₁₂N₂O
Peso Molecular: 116.164 g/mol
Ponto de ebulição: 95…110 °C (1mbar)
Ponto de Fusão: 65…67 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD01310839
Número CAS: 42826-42-6
UN: 1325
ADR: 4.1 II
Encomendar
Appearance White Crystals
Infrared spectrum Conforms
GC ≥98.0 %