Print…
Nocodazole 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: Methyl (6-(thiophene-2-carbonyl)-1H-benzo[d]imidazol-2-yl)carbamate
358240100 358240500
ACRO358240100EA 106 EUR
ACRO358240100 ACRO358240500
Nocodazole 98%
Nocodazole
Appearance: White to orange-brown Powder
Fórmula: C₁₄H₁₁N₃O₃S
Peso Molecular: 301.32 g/mol
Ponto de Fusão: 300…305 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00005588
Número CAS: 31430-18-9
Encomendar
Appearance White to orange-brown Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %