Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
Sinônimos:
Benzyl 2-(triphenylphosphoranylidene)acetate
377220050
377220250
377221000
ACRO377220050EA
60.9
EUR
ACRO377220050
ACRO377220250
ACRO377221000
Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate 97%
Benzyl(triphenylphosphoranylidene)acetate
CAS No.: 15097-38-8
Fórmula:
C₂₇H₂₃O₂P Ponto de Fusão: 120…127 °C Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD00191787 Número CAS: 15097-38-8 UN: 3464 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 120 to 127 °C |
HPLC | ≥96.0 % |