Print…
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
351600250 351601000
ACRO351600250EA 93.9 EUR
ACRO351600250 ACRO351601000
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate 99%
Benzyl-2,2,2-trichloroacetimidate
CAS No.: 81927-55-1
Fórmula: C₉H₈Cl₃NO
Ponto de ebulição: 109…113 °C (,5 mmHg)
Densidade: 1,359 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00000805
Número CAS: 81927-55-1
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5435 to 1.5455 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %