Print…
4-chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: 4-Chloro-5-nitro-o-phenylenediamine
350660010 350660050 350660250
ACRO350660010EA 41.7 EUR
ACRO350660010 ACRO350660050 ACRO350660250
4-chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine 98%
4-Chloro-5-nitrobenzene-1,2-diamine
Appearance: Red Crystalline powder
Fórmula: C₆H₆ClN₃O₂
Peso Molecular: 187.583 g/mol
Ponto de Fusão: 189…193 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD03427594
Número CAS: 67073-39-6
UN: 2811
ADR: 6.1 III
Encomendar
Appearance Red Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %