Print…
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane 50% em aguarrás mineral sem aromáticos
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
349830100 349835000
ACRO349830100EA 16.6 EUR
ACRO349830100 ACRO349835000
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane 50% em aguarrás mineral sem aromáticos
2,2-Di(tert-butylperoxy)butane
Appearance: Clear solution
Fórmula: C₁₂H₂₆O₄
Densidade: 0,805 g/cm³
Ponto de Inflamação: 43 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00048243
Número CAS: 2167-23-9
UN: 3103
ADR: 5.2,
Encomendar
Appearance Clear solution
Titration Iodometric 49 to 51 %
Color scale ≤10 APHA
Impurity ≤0.3 % Hydroperoxides (as TBHP)