Print…
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
347640010 347640050
ACRO347640010EA 47.9 EUR
ACRO347640010 ACRO347640050
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile 98%
8-hydroxyquinoline-2-carbonitrile
Appearance: Yellow to brown Crystalline powder
Fórmula: C₁₀H₆N₂O
Ponto de Fusão: 131…136 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216717
Número CAS: 6759-78-0
Encomendar
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 131 to 136 °C
GC ≥97.5 %