Print…
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
303170050 303170250
ACRO303170050EA 60.4 EUR
ACRO303170050 ACRO303170250
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol 98%
2-(tert-Butoxycarbonylamino)-1-ethanol
Appearance: Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Fórmula: C₇H₁₅NO₃
Densidade: 1,042 g/cm³
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00056657
Número CAS: 26690-80-2
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4485 to 1.4505 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %