Print…
2-(Aminomethyl)phenol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
298890010 298890050
ACRO298890010EA 195 EUR
ACRO298890010 ACRO298890050
2-(Aminomethyl)phenol 98%
2-(Aminomethyl)phenol
CAS No.: 932-30-9
Fórmula: C₇H₉NO
Ponto de Fusão: 127…131 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00870498
Número CAS: 932-30-9
Encomendar
Appearance Beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 127 to 131 °C
GC ≥97.5 %