Print…
(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
297530010 297530100
ACRO297530010EA 44.7 EUR
ACRO297530010 ACRO297530100
(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol 98%
(1R,2S)-1-Amino-2,3-dihydro-1H-inden-2-ol
Appearance: White to light beige Powder
Fórmula: C₉H₁₁NO
Ponto de Fusão: 117…121 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00216656
Número CAS: 136030-00-7
Encomendar
Appearance White to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 117 to 121 °C
Specific optical rotation +41.5° to +47.5° (20 °C, 589 nm) (c=1, CH3OH)
Titration with HClO4 ≥97.5 %