Print…
Valinomycin 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
385120100 385120500
ACRO385120100EA 84.8 EUR
ACRO385120100 ACRO385120500
Valinomycin 98%
Valinomycin
Appearance: White Crystalline powder
Fórmula: C₅₄H₉₀O₁₈N₆
Ponto de Fusão: 190 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00005114
Número CAS: 2001-95-8
UN: 2811
ADR: 6.1,I
Encomendar
Appearance White Powder
Melting point 186 to 191°C
Solubility (50mg/ml CH2Cl2) Clear colorless solution
HPLC ≥97.5 %