Print…
Sodium-2-propylvalerate 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
271830050 271830250
ACRO271830050EA 36.2 EUR
ACRO271830050 ACRO271830250
Sodium-2-propylvalerate 98%
Sodium-2-propylvalerate
Appearance: White Powder
Fórmula: C₈H₁₅O₂Na
Ponto de Fusão: >300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078604
Número CAS: 1069-66-5
Encomendar
Appearance White Powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥97.5 %