Print…
Choline hydroxide 45% (w/w) em solução aquosa estabilizada, puro
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: 2-Hydroxyethyltrimethylammonium Hydroxide, Choline
386721000 386725000 386720025 386720100
ACRO386721000EA 68.7 EUR
ACRO386721000 ACRO386725000 ACRO386720025 ACRO386720100
Choline hydroxide 45% (w/w) em solução aquosa estabilizada, puro
Choline hydroxide
Fórmula: C₅H₁₅NO₂
Peso Molecular: 121.18 g/mol
Densidade: 1.07 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00002831
Número CAS: 123-41-1
UN: 3267
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Colorless to tan Viscous solution
Stabilizer about 0.2 % ethylenediamine
Titration with HClO4 44.0 to 48.0 %