Print…
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine 95%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: (S)-(-)-3-Boc-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine, (S)-(-)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde, tert-Butyl (S)-(-)-4-formyl-2,2-dimethyl-3-oxazolidinecarboxylate, (S)-3-Boc-2,2-dimethyloxazolidine-4-carboxaldehyde
386570010 386572500
ACRO386570010EA 168 EUR
ACRO386570010 ACRO386572500
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine 95%
(S)-(-)-3-(tert-Butoxycarbonyl)-4-formyl-2,2-dimethyl-1,3-oxazolidine
CAS No.: 102308-32-7
Fórmula: C₁₁H₁₉NO₄
Ponto de ebulição: 83…88 °C (1 mmHg)
Densidade: 1,06 g/cm³
Ponto de Inflamação: 108 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00209557
Número CAS: 102308-32-7
Encomendar
Appearance Clear colorless to yellow Viscous liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Specific optical rotation -85° to -95° (20°C, 589 nm) (c=1, CHCl3)