Print…
Thiochroman-4-one 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
153480050 153480100
ACRO153480050EA 63.2 EUR
ACRO153480050 ACRO153480100
Thiochroman-4-one 98%
Thiochroman-4-one
Appearance: Orange Low melting solid
Fórmula: C₉H₈OS
Peso Molecular: 164.222 g/mol
Ponto de ebulição: 154 °C (12 mmHg)
Ponto de Fusão: 28…30 °C
Ponto de Inflamação: >110 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00006882
Número CAS: 3528-17-4
UN: 3335
ADR: 9 III
Encomendar
Appearance Orange Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≤5 % (methanol)