Print…
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
Sinônimos: N-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
109220250 109221000
ACRO109220250EA 42.9 EUR
ACRO109220250 ACRO109221000
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride 98%
1-(2-Chloroethyl)pyrrolidine hydrochloride
Appearance: White to off-white Crystalline powder or crystals
Fórmula: C₆H₁₂ClN
Ponto de Fusão: 171…175 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00012718
Número CAS: 7250-67-1
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 165 to 175 °C
Titration with HClO4 ≥97.5 %