Print…
tert-Butyl acrylate 99% estabilizado
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
371131000 371130010 371130051
ACRO371131000EA 86.5 EUR
ACRO371131000 ACRO371130010 ACRO371130051
tert-Butyl acrylate 99% estabilizado
tert-Butyl acrylate
Appearance: Clear liquid
Fórmula: C₇H₁₂O₂
Ponto de ebulição: 121 °C (760 mmHg)
Ponto de Fusão: –69 °C
Densidade: 0,883 g/cm³
Ponto de Inflamação: 11 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00008809
Número CAS: 1663-39-4
UN: 3272
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4100 to 1.4120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 10 to 20 ppm MEHQ