Print…
(R)-(S)-Josiphos 97+%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
370671000 370675000
ACRO370671000EA 68.5 EUR
ACRO370671000 ACRO370675000
(R)-(S)-Josiphos 97+%
(R)-(S)-Josiphos
CAS No.: 155806-35-2
Fórmula: C₃₆H₄₄FeP₂
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00800284
Número CAS: 155806-35-2
Encomendar
Appearance Orange Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.0 %