Print…
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
369340010 369340050
ACRO369340010EA 119 EUR
ACRO369340010 ACRO369340050
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform 97%
Tris(dibenzylideneacetone)dipalladium(0), complex with chloroform
CAS No.: 52522-40-4
Fórmula: C₅₁H₄₂O₃Pd₂·CHCl₃
Ponto de Fusão: 131…135 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00075479
Número CAS: 52522-40-4
Encomendar
Appearance Purple to black Crystalline powder
Assay ≥96.0 % (ex Pd)