Print…
N-Methoxy-N-methylacetamide 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
369310050 369310250
ACRO369310050EA 98.8 EUR
ACRO369310050 ACRO369310250
N-Methoxy-N-methylacetamide 98%
N-Methoxy-N-methylacetamide
Appearance: Clear colorless Liquid
Fórmula: C₄H₉NO₂
Ponto de ebulição: 152 °C (760 mmHg)
Densidade: 0,97 g/cm³
Ponto de Inflamação: 49 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00060098
Número CAS: 78191-00-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Encomendar
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4240 to 1.4260 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %