Print…
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% (w/w) 2.7 M em tolueno
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
368960050 368960250 368961000
ACRO368960050EA 53 EUR
ACRO368960050 ACRO368960250 ACRO368961000
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride 50% (w/w) 2.7 M em tolueno
Bis(2-methoxyethyl)aminosulphur trifluoride
CAS No.: 202289-38-1
Fórmula: C₆H₁₄F₃NO₂S
Densidade: 1,2 g/cm³
Ponto de Inflamação: 4 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD01321415
Número CAS: 202289-38-1
UN: 3286
ADR: 3,II
Encomendar
Appearance Dark yellow to orange Liquid
NMR ≥95 % (on neat substance)
Titration with HClO4 ≥50 %