Print…
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: (S)-(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methanamine, (S)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine, (S)-1-ethyl-2-aminomethylpyrrolidine
367750010 367750050
ACRO367750010EA 47.8 EUR
ACRO367750010 ACRO367750050
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine 99%
(S)-(-)-2-Aminomethyl-1-ethylpyrrolidine
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Fórmula: C₇H₁₆N₂
Peso Molecular: 128.22 g/mol
Densidade: 0.919 g/cm³
Ponto de Inflamação: 57 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00191371
Número CAS: 22795-99-9
UN: 2734
ADR: 8 I
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4660 to 1.4680 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Specific optical rotation -105° to -109° (20°C, 589 nm) (C=1, methanol)