Print…
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate 96%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
367630010 367630050 367630250
ACRO367630010EA 167 EUR
ACRO367630010 ACRO367630050 ACRO367630250
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate 96%
Methyl-2-(bromomethyl)acrylate
Appearance: Clear colorless to light brown Liquid
Fórmula: C₅H₇BrO₂
Ponto de ebulição: 35…37 °C (13 mmHg)
Densidade: 1,489 g/cm³
Ponto de Inflamação: 78 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00011697
Número CAS: 4224-69-5
UN: 3334
ADR: 9,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4870 to 1.4910 (20°C, 589 nm)
GC ≥95 %