Print…
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate 97%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Atenção
367500010 367500050 367502500 367505000
ACRO367500010EA 263 EUR
ACRO367500010 ACRO367500050 ACRO367502500 ACRO367505000
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate 97%
cis-Bis(2,2'-bipyridine)dichlororuthenium(II) hydrate
CAS No.: 98014-14-3
Fórmula: C₂₀H₁₈Cl₂N₄ORu
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00150005
Número CAS: 98014-14-3
Encomendar
Appearance Dark green to black Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Assay ≥96.0 % (Based on Carbon)