Print…
Ethylene diacrylate 95% estabilizada
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
Sinônimos: Ethylene glycol diacrylate
366970050 366970250
ACRO366970050EA 141 EUR
ACRO366970050 ACRO366970250
Ethylene diacrylate 95% estabilizada
Ethylene diacrylate
Appearance: Clear colorless to light yellow Liquid
Fórmula: C₈H₁₀O₄
Ponto de ebulição: 62…65 °C (2 mmHg)
Densidade: 1,04 g/cm³
Ponto de Inflamação: 101 °C
Temperatura de Armazenamento: Frigorífico
Número MDL : MFCD00008629
Número CAS: 2274-11-5
UN: 2810
ADR: 6.1,III
Encomendar
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4520 to 1.4560 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %
Stabilizer 100 to 400 ppm MEHQ