Triphenylphosphine 1,0 - 1,5 mmol/g em resina, reticulado com 1% DVB
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
|
Atenção
|
366870050
366870250
ACRO366870050EA
84.6
EUR
ACRO366870050
ACRO366870250
Triphenylphosphine 1,0 - 1,5 mmol/g em resina, reticulado com 1% DVB
Triphenylphosphine
CAS No.: 39319-11-4
Fórmula:
C₁₈H₁₅P Temperatura de Armazenamento: Frigorífico |
Número MDL :
MFCD20489348 Número CAS: 39319-11-4 |
Appearance | White to yellow Beads |
Particle size | 100 to 200 mesh |
Crosslinking | 1 % DVB |
Loading | 1 to 1.5 mmol/g |