Print…
Ruthenium(III) nitrosylnitrate em solução de ácido nítrico diluído aquoso
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Perigo
365040250 365041000 365045000
ACRO365040250EA 78.9 EUR
ACRO365040250 ACRO365041000 ACRO365045000
Ruthenium(III) nitrosylnitrate em solução de ácido nítrico diluído aquoso
Ruthenium(III) nitrosylnitrate
Appearance: Clear orange to dark brown Solution
Fórmula: N₄O₁₀Ru
Peso Molecular: 317.09 g/mol
Densidade: 1.07 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00016313
Número CAS: 34513-98-9
UN: 3093
ADR: 8 II
Encomendar
Appearance Clear orange to dark brown Solution
Assay 1.5 % Ru (typically)